Schnittfeste Handschuhe, A723
Lieferant: Portwest
A723G8RL A723G8RM A723G8RXL A723G8RXXL
PRTWA723G8RLEA 218 EUR
PRTWA723G8RL PRTWA723G8RM PRTWA723G8RXL PRTWA723G8RXXL
Schnittfeste Handschuhe, A723
Handschuhe
Dieser Handschuh der Schnittfestigkeitsstufe C verfügt über eine zusätzliche Schutzschicht mit einem innovativen TPV-Handrückenschutz. Die Handfläche aus Nitril-Mikroschaum bietet hervorragenden Halt und Schutz vor dem Eindringen von Flüssigkeiten und Wasser.
  • 13-Gauge-Futter für eine perfekte Passform
  • Verstärkte Handflächen
  • Schnittfestigkeitsstufe C
  • 100% atmungsaktives, nahtloses Innenfutter
  • Schlagfestigkeit und hohe Flexibilität
Fusselarme Konstruktion für minimale Verschmutzung. Ergonomisches Design für optimierten Komfort.
Materialien: TPV, HDPE, Nitrilschaum.
Zertifizierungen: Standards: AS/NZS 2161 .3, AS/NZS 2161 .2, EN 420 (Dexterity 4), EN388:2016 +A1:2018 - (4.X.4.3.C.P.)