Kletterhelme, PW97
Lieferant: Portwest
PW97WHR PW97RBR PW97YER
PRTWPW97WHREA 17.6 EUR
PRTWPW97WHR PRTWPW97RBR PRTWPW97YER
Kletterhelme, PW97
Schutzhelme Schutzhelme
Leichter und belüfteter Helm für Höhenarbeiter. Hoher Tragekomfort und sicherer Sitz durch ergonomisch geformte Schale. Der 6-Punkt-Ratschengurt mit Nylon-Aufhängung sorgt für Tragekomfort.
  • Y-Kinnriemen
  • Geschmolzenes Metall
Zertifizierungen: EN 397 (–30/+50°C MM 440V), ANSI/ISEA Z89.1 Typ I.
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Bestellen