Schnittfeste Handschuhe, A621
Lieferant: Portwest
A621BKRS A621BKRXXL A621BKRL A621BKRXL A621BKRM
PRTWA621BKRSEA 79.8 EUR
PRTWA621BKRS PRTWA621BKRXXL PRTWA621BKRL PRTWA621BKRXL PRTWA621BKRM
Schnittfeste Handschuhe, A621
Handschuhe
Schnittfestigkeit kombiniert mit hervorragendem Grip bei öligen Bedingungen. ³/₄ Nitrilschaum absorbiert Öl und hält die Hände sauber und trocken, um eine sichere Handhabung zu gewährleisten.
  • ANSI Schnittschutzstufe A3
  • Materialien: HDPE, Glasfaser, Nitrilschaum
  • 100% atmungsaktives, nahtloses Innenfutter
  • 13-Gauge-Futter für eine perfekte Passform
  • Schnittfestigkeit der Stufe D mit Abrieb- und Reißfestigkeit
Nitrilschaumbeschichtung für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen.
Zertifizierungen: Standards: AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3, AS/NZS 2161 .4, ANSI/ISEA 105: 2016 Schnittschutzstufe A4, EN388:2016 +A1:2018 - 4.X.4.3.D., EN 407 X.1.X.X.X.X., EN 420.