Chemikalienbeständige Handschuhe, A643 Amber Cut
Lieferant: Portwest
A643AMRXL A643AMRL A643AMRM
PRTWA643AMRXLEA 79.8 EUR
PRTWA643AMRXL PRTWA643AMRL PRTWA643AMRM
Chemikalienbeständige Handschuhe, A643 Amber Cut
Handschuhe
Schnittfestes Futter der Stufe B für geringen Schnittschutz und Nitrilschaumbeschichtung für besseren Griff. Das leuchtend orangefarbene Futter ermöglicht eine einfache Identifizierung.
  • Material: Polyester, Elasthan
  • ANSI-Schnittfestigkeitsstufe A2
  • 13-Gauge-Futter für eine perfekte Passform
  • 100% atmungsaktives, nahtloses Futter
  • Handfläche getaucht, um die Fingerfertigkeit und Belüftung zu erhöhen
  • Nitrilschaumbeschichtung für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
Geeignet für Lebensmittelverarbeitung, beständig gegen Fette, tierische Fette und Öle.
Zertifizierungen: Standards: AS/NZS 2161 .3, AS/NZS 2161 .2, ANSI/ISEA 105: 2016 Schnittfestigkeitsstufe A2, EN 388:2016 +A1:2018 (4X42B)