Vollsichtbrille, GoggleGear™ 500
Lieferant: 3M
GG501NSGAF-BLU GG502SGAF
111-2518EA 36.7 EUR
111-2518 111-2519
Vollsichtbrille, GoggleGear™ 500
Vollsichtbrillen
Die Goggle Gear™ Sicherheitsbrille hat eine Linse aus Polykarbonat und die Scotchgard™ Beschichtung bietet einen sehr guten Schutz gegen Beschlag/Kratzer. Diese flachen Brillen haben durch das verstellbare Kopfband einen festen Sitz und werden mit einem 3M Korrektionsglaseinsatz ausgeliefert.
  • Modernes, flaches, leichtes Design für einen ausgezeichneten Sitz
  • Leicht anpassbares Kopfband aus Nylon für Stabilität und Komfort
  • Schwenkbare Befestigung des Kopfbandes für angenehme, persönliche Anpassungen
  • Die Brille kann man waschen, in Bleichmittel eintauchen oder mit Alkoholtüchern reinigen ohne die Beschichtung zu beeinträchtigen
  • Ausgezeichneter Schutz gegen UV-Strahlung
Hervorragende Antibeschlag- und Antikratzeigenschaften sowie Schutz gegen UV-Strahlung. Diese flachen und leichten Sicherheitsbrillen haben eine Scotchgard™ Antibeschlag-/Antikratz-Beschichtung, die einen verlässlichen Schutz gegen Beschlag und Kratzer auf der Brille bietet. Sie können die Brille in verdünntem Bleichmittel desinfizieren oder auch Alkoholtücher zum Reinigen der Gläser verwenden, ohne die Beschichtung zu beschädigen.
Die Brillen haben ein einfach verstellbares Neoprenkopfband und eine drehbare Halterung um die Brille an den persönlichen Komfort anpassen zu können.
Zertifizierungen: ISO 166:2001.