Kapselgehörschützer, LiteCom Kopfhöhrer, Peltor™
Lieferant: 3M
MT53H7P3E4400E MT53H7B4400-EU MT53H7A4400-EU
MMMAMT53H7P3E4400EEA 954 EUR
MMMAMT53H7P3E4400E MMMAMT53H7B4400-EU MMMAMT53H7A4400-EU
Kapselgehörschützer, LiteCom Kopfhöhrer, Peltor™
Kapselgehörschützer Kapselgehörschützer mit Radio
Peltor™ LiteCom Kopfhörer mit Gehörschutz und eingebautem, vorprogrammiertem Zweiwegefunkgerät und integriertem Mikrofon mit Störschallunterdrückung. Speziell für herausfordernde Umgebungen hergestellt helfen sie dem Benutzer auch bei gesundheitsgefährdendem Lärm effizient zu kommunizieren.
  • Gehörschutz mit eingebautem, analogem Zweiwegefunkgerät
  • Acht Kanäle im PMR 446 MHz Band
  • 38 Unterkanäle
  • Mikrofon mit Störschallunterdrückung unterstützen Sprachsteuerung (VOX) zur freihändigen Verwendung
  • Sprachgesteuerte Menüführung
  • Automatische Abschaltfunktion
  • Deutliche Anzeige des Batteriestatus
  • Funkgerät im PMR 446 MHz Frequenzbereich
Peltor™ LiteCom Kopfhörer erleichtern eine klare Kommunikation während das Gehör des Anwenders in lauten Umgebungen geschützt wird. Diese Kopfhörer haben ein eingebautes, vorprogrammiertes Zweiwegefunkgerät, das die Kommunikation zwischen zwei Kopfhörern ermöglicht. Acht Kanäle stehen im PMR 446 MHz Band zur Verfügung, weitere 38 Unterkanäle erlauben den Anwendern die individuelle Kommunikation auf dem gleichen Kanal. Die Mikrofone mit Störschallunterdrückung unterstützen Sprachsteuerung zur freihändigen Verwendung.