Chrom(III)nitrat Nonahydrat in Salpetersäure für die ICP
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Chromium trinitrate nonahydrate, Chromic nitrate nonahydrate, Chromium nitrate nonahydrate
85760.270EA 292 EUR
85760.270 85760.180
Chrom(III)nitrat Nonahydrat in Salpetersäure für die ICP
Chrom(III)nitrat Nonahydrat
Formel: CrN₃O₉·9H₂O
Molekulargewicht: 400.15 g/mol
Schmelzpunkt: 60
MDL Number: MFCD00149659
CAS-Nummer: 7789-02-8
Merck Index: 13,02246