Lösungsmittelrückstände (0861): Klasse 3
Lieferant: VWR Chemicals
88220.001EA 227 EUR
88220.001 88221.001
Lösungsmittelrückstände (0861): Klasse 3
Standards Organische Standards
Lösungsmittelrückstände gemäß der chinesischen Pharmakopöe.
Der Gehalt an flüchtigen organischen Lösungsmitteln in pharmazeutischen Rohstoffen oder Endprodukten ist festgelegt und wird überwacht. Die Lösungsmittelrückstände werden anhand ihrer jeweiligen Riskobewertungen in Klassen eingeteilt. Avantor bietet nun auch eine Auswahl von Restlösemittel-Standards an.
Klasse III MIX A: 25 Komponenten; 5000 mg/l jede mit Aceton; Anisol; 1-Butanol; 2-Butanol; 2-Butanon; n-Butylacetat; Diethylether; Dimethylsulfoxid; Ethanol; Ethylacetat; Ethylformiat; n-Heptan; 2-Methyl-1-propanol; Essigsäure-Isobutylester; Essigsäure-Isopropylester; Methylacetat; Isoamylalkohol; 4-Methyl-2-pentanon; Methyl-tert.-butylether; n-Pentan; 1-Pentanol; 1-Propanol; 2-Propanol; Essigsäure-n-propylester; Isopropylbenzol (Cumol) in Dimethylformamid
Klasse III MIX B: 2 Komponenten; 5000 mg/ml jede mit Essigsäure; Ameisensäure in Dimethylformamid
Lieferumfang: Auslieferung mit detailliertem Analysenzertifikat.