Vorgewogene Trockennährböden, Peptonwasser in Beuteln mit Rekonstitutionswasser, ONEBAG®
Lieferant: VWR Chemicals
710-2049EA 86.6 EUR
710-2049 710-2050
Vorgewogene Trockennährböden, Peptonwasser in Beuteln mit Rekonstitutionswasser, ONEBAG®
Medien für die Mikrobiologie Fertigmedien für die Mikrobiologie
Sofort einsetzbares gepuffertes Peptonwasser kann nur wenige Minuten vor der Verwendung zubereitet werden, wodurch die bestmögliche Leistung des Nährmediums garantiert wird.
  • Lange Haltbarkeit: 24 Monate bei Raumtemperatur
  • Flasche, Wasser und Kulturmedium sind durch Gammabestrahlung sterilisiert (kein Überhitzen; bessere Leistung des Mediums)
  • Es werden keine Dosiergeräte benötigt (z.B. Verdünner, Herstellung von deionisiertem Wasser und andere)
  • Sofort einsetzbare Kulturmedien können in nur wenigen Minuten vor der Verwendung zubereitet werden, wodurch die bestmögliche Leistung des Nährmediums garantiert wird
Für 90 oder 225 ml Nährmedien.
Zertifizierungen: Gemäß ISO 6887, ISO 6579 und ISO 11290-2.