di-Natriumhydrogenphosphat
Lieferant: Merck
Synonyme:
sec-Sodium phosphate, di-Sodium hydrogen orthophosphate, di-Sodium hydrogen phosphate anhydrous, Sodium hydrogen phosphate, Disodium phosphate, Sodium phosphate dibasic
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
5.43838.0100
5.43838.0250
5.43838.0100EA
330
EUR
5.43838.0100
5.43838.0250
di-Natriumhydrogenphosphat
di-Natriumhydrogenphosphat
Formel:
Na₂HPO₄ Molekulargewicht: 141.96 g/mol Schmelzpunkt: 250 |
MDL Number:
MFCD00003496 CAS-Nummer: 7558-79-4 Merck Index: 12,08805 |