Diethylentriaminpentaessigsäure ≥99%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: N-Carboxymethyliminobis(ethylenenitrilo)tetra(acetic acid), Kestranal® Aza Pa, DTPA, Titriplex® V, Idranal V, Diethylenetriaminepentaacetic acid, 2,2',2'',2'''-((((Carboxymethyl)azanediyl)bis(ethane-2,1-diyl))bis(azanetriyl))tetraacetic acid, Diethylenetriamine-N,N,N',N'',N''-pentaacetic acid
85990.180EA 85 EUR
85990.180 85990.260
Diethylentriaminpentaessigsäure ≥99%, GPR RECTAPUR®
Diethylentriaminpentaessigsäure
Formel: C₁₄H₂₃N₃O₁₀
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004289
CAS-Nummer: 67-43-6
EINECS: 200-652-8
UN-Nummer: 3077
ADR: 9,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (calculated on dried basis) Min. 99 %
IR Spectrum Passes test
Melting point 219 - 221 °C
Ignition residue (SO₄) Max. 0.1 %
Water Max. 0.5 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Pb (Lead) Max. 10 ppm