Röntgen- und metalldetektierbare Kannen, PP, graduiert
Lieferant: Sampling Systems
M1044B-1000 M1044B-500
SAMPM1044B-1000EA 89.7 EUR
SAMPM1044B-1000 SAMPM1044B-500
Röntgen- und metalldetektierbare Kannen, PP, graduiert
Becher
Röntgen- und metalldetektierbare Kannen sind perfekt für Labor- und Produktionsarbeiten. Sie sind in 2 Größen erhältlich. Die hellblaue Farbe macht die Kannen leicht zu erkennen, wenn sie im Produkt verbleiben.
  • Robuste PP-Konstruktion
  • Exzellente Chemikalienbeständigkeit
  • Unsteril
  • Vollständige Rückverfolgbarkeit der Vollständige Rückverfolgbarkeit der Chargen
Um die Sauberkeit der Kannen zu gewährleisten, werden diese in einem Reinraum hergestellt und verpackt. Die Robustheit dieser Krüge bedeutet, dass sie viele Jahre lang oder für anspruchsvollere Anwendungen eingesetzt werden können. Sie können als Einwegprodukt direkt aus der Tüte verwendet werden.
Ideal für den Einsatz in der Lebensmittel-, Pharma- und Chemieindustrie sowie für den Einsatz mit Pulvern, Granulaten und Pasten.
Zertifizierungen: Diese PP-Krüge entsprechen den neuesten Standards einschließlich FDA 177.1520, EU 10/2011, EC 1935/2004 und sind BSE/TSE-frei. Chargenzertifikate stehen zur Verfügung.
Verpackung: Lieferung in einzeln verpackten Beuteln.