Avantor® Hichrom HI-DEX B-03, GC-Säulen
Lieferant: Avantor
HI73-25-015-15EA 1250 EUR
HI73-25-015-15 HI73-25-015-25 HI73-25-015-30 HI73-25-015-50 HI73-25-015-60 HI73-25-025-15 HI73-25-025-25 HI73-25-025-30 HI73-25-025-50 HI73-25-025-60 HI76-10-010-10 HI76-10-010-5
Avantor® Hichrom HI-DEX B-03, GC-Säulen
Chromatographiesäulen
Einzigartige Selektivität für die Trennung von Enantiomeren. Nützlich für die Analyse chiraler Verbindungen in Duftstoffen, Pestiziden und Pharmazeutika, bei denen die Bestimmung des Enantiomerenverhältnisses in einer Probe erforderlich ist.
Die maximalen Temperaturgrenzen können je nach Filmdicke variieren.