4-(Dimethylamino)pyridin ≥99%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Dimethylaminopyridine, DMAP, N,N-Dimethylpyridin-4-amine
87080.180EA
114
EUR
87080.180
87080.130
4-(Dimethylamino)pyridin ≥99%, GPR RECTAPUR®
4-(Dimethylamino)pyridin
Formel:
C₇H₁₀N₂ Siedepunkt: 195 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 109…111 °C Flammpunkt: 124 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006418 CAS-Nummer: 1122-58-3 EINECS: 214-353-5 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,II |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 99 % |
Melting point | 111 --> 114 °C |