Pyronin G, hochrein biologische Färbemittel
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Pyronin Y, Pyronine Y, 3,6-Bis(dimethylamino)xanthylium chloride
200100010 200100050 200100250
ACRO200100010EA 45 EUR
ACRO200100010 ACRO200100050 ACRO200100250
Pyronin G, hochrein biologische Färbemittel
Pyronin G
Formel: C₁₇H₁₉ClN₂O
Molekulargewicht: 302.8 g/mol
Schmelzpunkt: 250…260 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011725
CAS-Nummer: 92-32-0
EINECS: 202-147-8
Merck Index: 12,08190
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Dark green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥50 %
UV Lambda max 546 to 551 nm (in 50% ethanol)
Absorption Ratio P-15/P+15 1.23 to 1.7