Melamin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A11295.0C A11295.0E A11295.36
A11295.0CEA 235 EUR
A11295.0C A11295.0E A11295.36
Melamin 99%
Melamin
Purity: 99% CAS No.: 108-78-1 Molecular Formula: C3H6N6 Formula Weight: 126.12 Melting Point: ca 350° dec. Beilstein Reference: 124341 Merck Reference: 14,5811 MDL No.: MFCD00006055
Formel: C₃H₆N₆
Schmelzpunkt: ∼ 350 °C (Zers.)
Dichte: 1,573
Flammpunkt: >280 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006055
CAS-Nummer: 108-78-1
EINECS: 203-615-4
Merck Index: 14,5811