4-Picolin-N-oxid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Methylpyridine 1-oxide, 4-Methylpyridine-N-oxide, 4-Methylpyridine-1-oxide, 4-Picoline N-oxide
A17330.14 A17330.22
A17330.14EA 48.2 EUR
A17330.14 A17330.22
4-Picolin-N-oxid ≥98%
4-Picolin-N-oxid
Purity: 98% CAS No.: 1003-67-4 Molecular Formula: C6H7NO Formula Weight: 109.13 Flash Point: 149°(300°F) Melting Point: 182-185° Boiling Point: 152°/11mm Beilstein Reference: 106329 MDL No.: MFCD00006210
Formel: C₆H₇NO
Siedepunkt: 152 °C (11 mmHg)
Schmelzpunkt: 182…185 °C
Dichte: 1.01…1.02 g/cm³ (185 °C)
Flammpunkt: 149 °C (300 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006210
CAS-Nummer: 1003-67-4
EINECS: 213-712-3