4-Nitropyridin-N-oxid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
128920050 128920250 128921000
ACRO128920050EA 23.5 EUR
ACRO128920050 ACRO128920250 ACRO128921000
4-Nitropyridin-N-oxid 97%
4-Nitropyridin-N-oxid
Formel: C₅H₄N₂O₃
Siedepunkt: 397 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 159…164 °C
Dichte: 1,52 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006206
CAS-Nummer: 1124-33-0
EINECS: 214-395-4
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 159 to 164 °C
HPLC ≥96.0 %