2-Brom-3-fluorpyridin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
H31981.03
H31981.06
H31981.03EA
44.7
EUR
H31981.03
H31981.06
2-Brom-3-fluorpyridin ≥97%
2-Bromo-3-fluoropyridine
Purity: 97%
CAS No.: 40273-45-8
Molecular Formula: C5H3BrFN
Formula Weight: 175.99
Refractive Index: 1.5450
Formel:
C₅H₃BrFN Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04114128 CAS-Nummer: 40273-45-8 UN-Nummer: 2810 ADR: 6.1,III |