1-(3-Methyl-2-pyrazinyl)ethanon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-(3-Methylpyrazinyl)ethan-1-one, 1-(3-Methylpyrazin-2-yl)ethanone
M-Clarity™ quality level = MQ300
W396400-100G-K
W396400-1KG-K
W396400-25G-K
SIALW396400-100G-KEA
467
EUR
SIALW396400-100G-K
SIALW396400-1KG-K
SIALW396400-25G-K
1-(3-Methyl-2-pyrazinyl)ethanon, Sigma-Aldrich®
2-Acetyl-3-methylpyrazine
Formel:
C₇H₈N₂O Siedepunkt: 90 °C (1013 hPa) Dichte: 1.11 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00014612 CAS-Nummer: 23787-80-6 EINECS: 245-889-8 |