2-Aminopyrazin
Lieferant: Cayman Chemical
Synonyme: Aminopyrazine, Pyrazin-2-amine
10007093-5 10007093-10 10007093-25 10007093-50
CAYM10007093-5EA 33.8 EUR
CAYM10007093-5 CAYM10007093-10 CAYM10007093-25 CAYM10007093-50
2-Aminopyrazin
2-Aminopyrazine
Formel: C₄H₅N₃
Siedepunkt: 203 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 117…120 °C
MDL Number: MFCD00006137
CAS-Nummer: 5049-61-6
EINECS: 225-748-7