Methylenblau Trihydrat, rein, zertifiziert residual water
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 3,7-Bis(dimethylamino)phenothiazin-5-ium chloride trihydrate, C.I.52015, Methylthioninium chloride trihydrate, Basic blue 9, Swiss Blue, Methylene blue
414240250 414241000 414245000
ACRO414240250EA 53.4 EUR
ACRO414240250 ACRO414241000 ACRO414245000
Methylenblau Trihydrat, rein, zertifiziert residual water
Methylenblau Trihydrat
Formel: C₁₆H₁₈ClN₃S·3H₂O
Schmelzpunkt: 100…110 °C
Dichte: 1,757 g/cm³ (22 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012111
CAS-Nummer: 7220-79-3
EINECS: 200-515-2
Merck Index: 12,06137
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Dark green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥82 % (as is basis)
UV Lambda max 663 to 667 nm (in water)
Absorption Ratio P-15/P+15 1.21 to 1.70
BSC Certification Passes