Rhodium(III)acetylacetonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Tris(2,4-pentanedionato-O,O')rhodium (III), Rhodium (III) tris(2,4-pentanedionato-O,O'), Rhodium (III) 2,4-pentanedionate, Rhodium(III) acetylacetonate
M-Clarity™ quality level = MQ100
282774-1G 282774-250MG 282774-5G
SIAL282774-1GEA 477 EUR
SIAL282774-1G SIAL282774-250MG SIAL282774-5G
Rhodium(III)acetylacetonat, Sigma-Aldrich®
Rhodium(III)acetylacetonat
Formel: C₁₅H₂₁O₆Rh
Schmelzpunkt: 202…205 °C
MDL Number: MFCD00083144
CAS-Nummer: 14284-92-5
EINECS: 244-527-6