Eisen(III)acetylacetonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Tris(2,4-pentanedionato-O,O')iron (III), Ferric acetylacetonate, Iron (III) 2,4-pentanedionate, Iron (III) tris(2,4-pentanedionato-O,O')
M-Clarity™ quality level = MQ100
517003-10G
517003-50G
SIAL517003-10GEA
42.6
EUR
SIAL517003-10G
SIAL517003-50G
Eisen(III)acetylacetonat, Sigma-Aldrich®
Eisen(III)acetylacetonat
Formel:
C₁₅H₂₁FeO₆ Siedepunkt: 100 °C (9.7513 mmHg) Schmelzpunkt: 180…183 °C Dichte: 5.24 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00000020 CAS-Nummer: 14024-18-1 EINECS: 237-853-5 |