Eisen(III)acetylacetonat
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Tris(2,4-pentanedionato-O,O')iron (III), Ferric acetylacetonate, Iron (III) 2,4-pentanedionate, Iron (III) tris(2,4-pentanedionato-O,O')
12534.22 12534.36
12534.22EA 54.7 EUR
12534.22 12534.36
Eisen(III)acetylacetonat
Eisen(III)acetylacetonat
CAS No.: 14024-18-1 Molecular Formula: C15H21FeO6 Formula Weight: 353.17 Physical Form: Powder Appearance: Dark red Melting Point: ca 183° dec. Beilstein Reference: 4157960 MDL No.: MFCD00000020
Formel: C₁₅H₂₁FeO₆
Siedepunkt: 100 °C (9.7513 mmHg)
Schmelzpunkt: ∼ 183 °C (dec.)
Dichte: 5.24 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000020
CAS-Nummer: 14024-18-1
EINECS: 237-853-5