Platin(II)acetylacetonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Platinum (II) bis(2,4-pentanedionato-O,O'), Platinum (II) 2,4-pentanedionate, Bis(2,4-pentanedionato-O,O')platinum (II)
M-Clarity™ quality level = MQ100
282782-500MG
282782-5G
SIAL282782-500MGEA
101
EUR
SIAL282782-500MG
SIAL282782-5G
Platin(II)acetylacetonat, Sigma-Aldrich®
Platin(II)acetylacetonat
Formel:
C₁₀H₁₄O₄Pt Schmelzpunkt: 250…252 °C Dichte: ∼1 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00000028 CAS-Nummer: 15170-57-7 EINECS: 239-223-5 |