Platin(II)acetylacetonat (≥48,0% Pt)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
10526.03 10526.06
10526.03EA 207 EUR
10526.03 10526.06
Platin(II)acetylacetonat (≥48,0% Pt)
Platin(II)acetylacetonat
CAS No.: 15170-57-7 Molecular Formula: C10H14O4Pt Formula Weight: 393.31 Physical Form: Needles Appearance: Pale yellow Melting Point: 250-252° MDL No.: MFCD00000028
Formel: C₁₀H₁₄O₄Pt
Schmelzpunkt: 250…252 °C
Dichte: ∼1 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000028
CAS-Nummer: 15170-57-7
EINECS: 239-223-5