Eisen(II)iodid, ultra trocken ≥99,99% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Ferrous iodide, Iron diiodide
Unter Argon in Ampullen verpackt
13619.03 13619.09
13619.03EA 105 EUR
13619.03 13619.09
Eisen(II)iodid, ultra trocken ≥99,99% (Metall-Basis)
Iron(II) iodide
Purity: 99.99% CAS No.: 7783-86-0 Molecular Formula: FeI2 Formula Weight: 309.66 Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon Density: 5.32 Appearance: Black Odour: Odourless UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00016094
Formel: FeI₂
Molekulargewicht: 309.66 g/mol
Dichte: 5.32
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016094
CAS-Nummer: 7783-86-0
EINECS: 232-031-2
UN-Nummer: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 12,04097