Eisen(II)iodid, wasserfrei ≥97% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Ferrous iodide, Iron diiodide
11485.04 11485.09
11485.04EA 96.4 EUR
11485.04 11485.09
Eisen(II)iodid, wasserfrei ≥97% (Metall-Basis)
Iron(II) iodide
Purity: 97% CAS No.: 7783-86-0 Molecular Formula: FeI2 Formula Weight: 309.66 Physical Form: Crystalline Density: 5.32 Appearance: Brown Odour: Odourless UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00016094
Formel: FeI₂
Molekulargewicht: 309.66 g/mol
Dichte: 5.32
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016094
CAS-Nummer: 7783-86-0
EINECS: 232-031-2
UN-Nummer: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 12,04097