Eisen(II)fluorid, wasserfrei 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
11486.09 11486.18
11486.09EA 93.1 EUR
11486.09 11486.18
Eisen(II)fluorid, wasserfrei 98%
Iron(II) fluoride
Purity: 98% CAS No.: 7789-28-8 Molecular Formula: FeF2 Formula Weight: 93.84 Physical Form: Powder Density: 4.09 Appearance: White Melting Point: 1000° subl. Merck Reference: 14,4045 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00016093
Formel: F₂Fe
Siedepunkt: 1100 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: >1000 °C (Subl.)
Dichte: 4,09
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016093
CAS-Nummer: 7789-28-8
EINECS: 232-155-7
UN-Nummer: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 14,4045