Mangan(III)acetylacetonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Manganese (III) tris(2,4-pentanedionato-O,O'), Tris(2,4-pentanedionato-O,O')manganese (III), Manganese (III) 2,4-pentanedionate
M-Clarity™ quality level = MQ100
M2284-100G M2284-25G
SIALM2284-100GEA 148 EUR
SIALM2284-100G SIALM2284-25G
Mangan(III)acetylacetonat, Sigma-Aldrich®
Mangan(III)acetylacetonat
Formel: C₁₅H₂₁MnO₆
Schmelzpunkt: 160 °C
MDL Number: MFCD00000023
CAS-Nummer: 14284-89-0
EINECS: 238-188-3