Mangan(II)acetylacetonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Bis(2,4-pentanedionato-O,O')manganese (II), Manganese (II) bis(2,4-pentanedionato-O,O'), Manganese(II) bis(acetylacetonate), Manganese (II) 2,4-pentanedionate
M-Clarity™ quality level = MQ100
245763-100G 245763-5G
SIAL245763-100GEA 142 EUR
SIAL245763-100G SIAL245763-5G
Mangan(II)acetylacetonat, Sigma-Aldrich®
Mangan(II)acetylacetonat
Formel: C₁₀H₁₄MnO₄
MDL Number: MFCD00000022
CAS-Nummer: 14024-58-9
EINECS: 237-858-2