Molybdän(VI)oxid 99.5%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Molybdenum trioxide
A11159.0B A11159.18 A11159.30
A11159.0BEA 285 EUR
A11159.0B A11159.18 A11159.30
Molybdän(VI)oxid 99.5%
Molybdenum(VI) oxide
Purity: 99.5% CAS No.: 1313-27-5 Molecular Formula: MoO3 Formula Weight: 143.94 Odour: Odourless Melting Point: 795° Boiling Point: 1155° subl. Merck Reference: 14,6239 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00003469
Formel: MoO₃
Siedepunkt: 1155 °C (subl.)
Schmelzpunkt: 795 °C
Dichte: 4.692
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003469
CAS-Nummer: 1313-27-5
EINECS: 215-204-7
UN-Nummer: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,6239