Molybdän(VI)oxid ≥99,998% (Metall-Basis ausgeschlossen W), Puratronic® (max. 300 ppm W)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Molybdenum trioxide
10812.14
10812.22
10812.14EA
220
EUR
10812.14
10812.22
Molybdän(VI)oxid ≥99,998% (Metall-Basis ausgeschlossen W), Puratronic® (max. 300 ppm W)
Molybdenum(VI) oxide
Purity: 99.998%
CAS No.: 1313-27-5
Molecular Formula: MoO3
Formula Weight: 143.94
Physical Form: Powder
Density: 4.692
Appearance: White to grey
Odour: Odourless
Melting Point: 795°
Boiling Point: 1155° subl.
Merck Reference: 14,6239
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00003469
Formel:
MoO₃ Siedepunkt: 1155 °C (subl.) Schmelzpunkt: 795 °C Dichte: 4.692 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003469 CAS-Nummer: 1313-27-5 EINECS: 215-204-7 UN-Nummer: 3288 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,6239 |