Molybdän(VI)oxid 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
206361000 206365000
ACRO206361000EA 66.4 EUR
ACRO206361000 ACRO206365000
Molybdän(VI)oxid 99+%
Molybdenum(VI) oxide
Formel: MoO₃
Siedepunkt: 1155 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 795 °C
Dichte: 4,69 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003469
CAS-Nummer: 1313-27-5
EINECS: 215-204-7
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,06261
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to green to grey Powder
Assay ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
PO4, AsO4, SiO4 (as PO4) ≤0.002 %
Ammonium (NH4) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm