Molybdändioxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
234761-10G
234761-50G
SIAL234761-10GEA
36
EUR
SIAL234761-10G
SIAL234761-50G
Molybdändioxid, Sigma-Aldrich®
Molybdändioxid
Formel:
MoO₂ Siedepunkt: 1207…1307 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 770…795 °C Dichte: 6.47 g/cm³ (25 °C) |
MDL Number:
MFCD00014223 CAS-Nummer: 18868-43-4 EINECS: 242-637-9 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...