Molybdänpentachlorid ≥99,6% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
11832.06 11832.18 11832.30 11832.A1
11832.06EA 37.5 EUR
11832.06 11832.18 11832.30 11832.A1
Molybdänpentachlorid ≥99,6% (Metall-Basis)
Molybdänpentachlorid
Purity: 99.6% CAS No.: 10241-05-1 Molecular Formula: MoCl5 Formula Weight: 273.24 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Black Odour: Pungent Melting Point: 194° UN No.: 2508 MDL No.: MFCD00003467
Formel: Cl₅Mo
Siedepunkt: 268 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 194 °C
Dichte: 2.928 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003467
CAS-Nummer: 10241-05-1
EINECS: 233-575-3
UN-Nummer: 2508
ADR: 8,III