Molybdänpentachlorid 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
197080100 197081000
ACRO197080100EA 55.8 EUR
ACRO197080100 ACRO197081000
Molybdänpentachlorid 95%
Molybdänpentachlorid
Formel: Cl₅Mo
Siedepunkt: 268 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 194 °C
Dichte: 2,928 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00003467
CAS-Nummer: 10241-05-1
EINECS: 233-575-3
UN-Nummer: 2508
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Blue to green-black to black Crystalline powder or crystals
Titration Argentometric ≥94 %