Molybdäntrichlorid ≥99,5% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
14034.04 14034.09
14034.04EA 105 EUR
14034.04 14034.09
Molybdäntrichlorid ≥99,5% (Metall-Basis)
Molybdäntrichlorid
Purity: 99.5% CAS No.: 13478-18-7 Molecular Formula: MoCl3 Formula Weight: 202.32 Physical Form: -100 Mesh Powder Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: Dark red Odour: Acidic Melting Point: dec. UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00014214
Formel: Cl₃Mo
Schmelzpunkt: Dec.
Dichte: 3.58 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014214
CAS-Nummer: 13478-18-7
EINECS: 236-775-9
UN-Nummer: 3260
ADR: 8,III