Silber(I)hexafluorophosphat 98% -6 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Silver hexafluorophosphate
211120010
211120100
211120250
ACRO211120010EA
67.9
EUR
ACRO211120010
ACRO211120100
ACRO211120250
Silber(I)hexafluorophosphat 98% -6 mesh
Silver(I) hexafluorophosphate
Formel:
AgF₆P Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003415 CAS-Nummer: 26042-63-7 EINECS: 247-428-6 UN-Nummer: 1759 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to grey-beige Powder |
Silver (Ag) | ≥41.6 % |