Kupfer(II)acetylacetonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
C87851-100G C87851-25G C87851-500G
SIALC87851-100GEA 59.5 EUR
SIALC87851-100G SIALC87851-25G SIALC87851-500G
Kupfer(II)acetylacetonat, Sigma-Aldrich®
Kupfer(II)acetylacetonat
Formel: C₁₀H₁₄CuO₄
Schmelzpunkt: 279…283 °C
MDL Number: MFCD00000016
CAS-Nummer: 13395-16-9
EINECS: 236-477-9