Kupfer(II)acetylacetonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
514365-10G
514365-50G
SIAL514365-10GEA
46.6
EUR
SIAL514365-10G
SIAL514365-50G
Kupfer(II)acetylacetonat, Sigma-Aldrich®
Kupfer(II)acetylacetonat
Formel:
C₁₀H₁₄CuO₄ Schmelzpunkt: 279…283 °C |
MDL Number:
MFCD00000016 CAS-Nummer: 13395-16-9 EINECS: 236-477-9 |