Kupfer(II)acetylacetonat, Hyrdrat
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Bis(2,4-pentanedionato-O,O')copper (II), Copper (II) bis(2,4-pentanedionato-O,O'), Bis(acetylacetone)copper, Copper (II) 2,4-pentanedionate
12535.14
12535.22
12535.36
12535.14EA
28.3
EUR
12535.14
12535.22
12535.36
Kupfer(II)acetylacetonat, Hyrdrat
Kupfer(II)acetylacetonat
CAS No.: 13395-16-9
Molecular Formula: C10H14CuO4.xH2O
Formula Weight: 261.76anhy
Physical Form: Powder
Odour: Weak
Melting Point: 230°
MDL No.: MFCD00000016
Formel:
C₁₀H₁₄CuO₄ Schmelzpunkt: 230 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000016 CAS-Nummer: 13395-16-9 EINECS: 236-477-9 |