Kupfer(II)acetylacetonat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
110651000 110650250 110655000
ACRO110651000EA 50.5 EUR
ACRO110651000 ACRO110650250 ACRO110655000
Kupfer(II)acetylacetonat 98%
Kupfer(II)acetylacetonat
Formel: C₁₀H₁₄CuO₄
Siedepunkt: 160 °C (9,8 mmHg)
Schmelzpunkt: 245 °C (Zersetzung)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000016
CAS-Nummer: 13395-16-9
EINECS: 236-477-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Blue to blue-grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with Na2S2O3 97.5 to 102.5 %
GC ≥97.5 %