1-Naphthol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
N2780-100G N2780-10G
SIALN2780-100GEA 822 EUR
SIALN2780-100G SIALN2780-10G
1-Naphthol, Sigma-Aldrich®
1-Naphthol
Formel: C₁₀H₈O
Siedepunkt: 282 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 94 °C
Dichte: 1,224 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 125 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003930
CAS-Nummer: 90-15-3
EINECS: 201-969-4
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,06409
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b3ec90dc9c3aaa5f4d795a855d487dabe432747&vid=155c70585a9ec4dd427b1a53f47c6c6f137f7055&prid=web&clid=SAPDAM