Dicertrisulfid ≥99,9% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Cerium (III) sulphide, Cerous sulphide
41856.06 41856.14
41856.06EA 112 EUR
41856.06 41856.14
Dicertrisulfid ≥99,9% (Metall-Basis)
Dicertrisulfid
Purity: 99.9% CAS No.: 12014-93-6 Molecular Formula: Ce2S3 Formula Weight: 376.43 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 5.02 Melting Point: 2100° UN No.: 3134 MDL No.: MFCD00016007
Formel: Ce₂S₃
Schmelzpunkt: 2100 °C
Dichte: 5.02
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016007
CAS-Nummer: 12014-93-6
EINECS: 234-603-7
UN-Nummer: 3134
ADR: 4.3,III