Praseodymtrinitrat Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Praseodymium trinitrate hexahydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
205133-10G
205133-250G
205133-50G
SIAL205133-10GEA
60.6
EUR
SIAL205133-10G
SIAL205133-250G
SIAL205133-50G
Praseodymtrinitrat Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Praseodymtrinitrat Hexahydrat
Formel:
N₃O₉Pr·6H₂O Schmelzpunkt: 56 °C Dichte: 2.233 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00149826 CAS-Nummer: 15878-77-0 EINECS: 233-796-5 UN-Nummer: 1477 ADR: 5.1,III |