Di-tert-butyldisulfid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1,2-Di-tert-butyldisulphane, tert-Butyl disulphide
247545-100ML 247545-500ML
SIAL247545-100MLEA 138 EUR
SIAL247545-100ML SIAL247545-500ML
Di-tert-butyldisulfid, Sigma-Aldrich®
Di-tert-butyldisulfid
Formel: C₈H₁₈S₂
Molekulargewicht: 178.36 g/mol
Siedepunkt: 198
Schmelzpunkt: –5 °C
Dichte: 0.9229 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008838
CAS-Nummer: 110-06-5
EINECS: 203-734-1