Di-tert-butyldisulfid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 1,2-Di-tert-butyldisulphane, tert-Butyl disulphide
173620010 173622500 173620025
ACRO173620010EA 337 EUR
ACRO173620010 ACRO173622500 ACRO173620025
Di-tert-butyldisulfid 98%
Di-tert-butyldisulfid
Formel: C₈H₁₈S₂
Molekulargewicht: 178.36 g/mol
Siedepunkt: 198…204 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –5 °C
Dichte: 0.93 g/cm³
Flammpunkt: 67 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008838
CAS-Nummer: 110-06-5
EINECS: 203-734-1
UN-Nummer: 3334
ADR: 9 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4890 to 1.4910 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %