Ammoniummetavanadat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
204846-10G 204846-50G
SIAL204846-10GEA 223 EUR
SIAL204846-10G SIAL204846-50G
Ammoniummetavanadat, Sigma-Aldrich®
Ammonium metavanadate
Formel: NH₄VO₃
Schmelzpunkt: 200 °C
Dichte: 2,33 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011430
CAS-Nummer: 7803-55-6
EINECS: 232-261-3
UN-Nummer: 2859
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,00572